Merck
534366
Sigma-Aldrich
(1′R,3R)-(+)-1-(1′-Phenylethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +103°, c = 1 in NaOH
mp
210-213 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](N1C[C@@H](CC1=O)C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-11(13(16)17)7-12(14)15/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,16,17)/t9-,11-/m1/s1
Clave InChI
CFGKWSDAMXTRHE-MWLCHTKSSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable