Merck
534196
Sigma-Aldrich
4,4′-Dichloro-3-nitrobenzophenone
97%
Sinónimos:
(4-Chloro-3-nitro-phenyl)-(4-chloro-phenyl)-methanone
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4COC6H3(Cl)NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
296.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
86-90 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H7Cl2NO3/c14-10-4-1-8(2-5-10)13(17)9-3-6-11(15)12(7-9)16(18)19/h1-7H
Clave InChI
ZUFPZMPLEYZRJG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable