Merck
533459
Sigma-Aldrich
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-thione
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4S5
Número de CAS:
Peso molecular:
224.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
123-126 °C (lit.)
cadena SMILES
S=C1SC2=C(SCCS2)S1
InChI
1S/C5H4S5/c6-5-9-3-4(10-5)8-2-1-7-3/h1-2H2
Clave InChI
LFPIFRGVCYRUEO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)