Merck
533106
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Z-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCONH(CH2)2CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
253.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
mp
75-78 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clave InChI
ULKOBRDRCYROKY-JTQLQIEISA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable