532703
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.556 (lit.)
bp
91-92 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.678 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
Clave InChI
FPNVMCMDWZNTEU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92.2 °C - closed cup