Merck
531529
Sigma-Aldrich
(R)-5-Acetoxy-1-chlorohexane
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH(CH3)[(CH2)4Cl]
Número de CAS:
Peso molecular:
178.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.4365 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H](CCCCCl)OC(C)=O
InChI
1S/C8H15ClO2/c1-7(11-8(2)10)5-3-4-6-9/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
CCAJQWQPQNZYTE-SSDOTTSWSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)