Merck
530778
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) nitrate
99.99%
Sinónimos:
Hafnium tetranitrate
About This Item
Fórmula lineal:
Hf(NO3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
426.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
99.99%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)O[Hf](O[N+]([O-])=O)(O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)