Merck
530646
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
198.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
116-119 °C (lit.)
cadena SMILES
OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12)
Clave InChI
GWXQTTKUYBEZBP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid (BISA) is a glutamate racemase (GR) inhibitor. It is a promising candidate for developing antibacterial drugs. BISA can be prepared by the oxidation of 1H-benzimidazole-2-thiol using hydrogen peroxide in the presence of potassium hydroxide.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Flooding enzymes: quantifying the contributions of interstitial water and cavity shape to ligand binding using extended linear response free energy calculations.
Whalen KL, et al.
Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 2349-2359 (2013)
In silico Optimization of a Fragment-Based Hit Yields Biologically Active, High-Efficiency Inhibitors for Glutamate Racemase.
Whalen KL, et al.
ChemMedChem, 8(10), 1681-1689 (2013)