530255
2-Amino-2-phenylbutyric acid
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
276-280 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CCC(N)(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-10(11,9(12)13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Scn1a(81574)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)