Merck
529931
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
1.4 M in butyl diglyme
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHMgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
102.85
Beilstein:
4124221
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.4 M in butyl diglyme
bp
256 °C
densidad
0.964 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)