Merck
529656
Sigma-Aldrich
Mercury(II) perchlorate hydrate
99.998% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Hg(ClO4)2·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
399.49 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.998% trace metals basis
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤30 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
cadena SMILES
O.[Hg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Hg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
OOYSCVKOXPZTGW-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable