Merck
529532
Sigma-Aldrich
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
≥99.99%
About This Item
Fórmula lineal:
(H2NCH2CH2NH2)3Co(NO3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
425.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥99.99%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: cobalt
mp
>250 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co+3].NCCN.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3C2H8N2.Co.3NO3/c3*3-1-2-4;;3*2-1(3)4/h3*1-4H2;;;;/q;;;+3;3*-1
Clave InChI
MTCFUGCMXQVODX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)