529400
Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
average Mv ~20,000
Sinónimos:
2-Hydroxypropyl methacrylate homopolymer, 2-Hydroxypropyl methacrylate polymer, Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
About This Item
mol peso
average Mv ~20,000
cadena SMILES
CC(O)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-4-6(3)8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
Clave InChI
VHSHLMUCYSAUQU-UHFFFAOYSA-N
Forma física
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)