Merck
529397
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl proline, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked
Extensión del etiquetado
0.4-0.6 mmol/g N loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)