528900
2-Bromo-5-fluoroaniline
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
43-47 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H,9H2
Clave InChI
FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- orthobromothiobenzanilide of 5-fluoronitrobenzothiazole
- 2-bromo-5-fluorobenzo[14C]nitrile
- [3-14C]-5-fluoro-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole
- 2-bromo-5-fluoro-phenyl)-(2-methoxy-6-pentadecyl-benzyl)amine
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup