528854
4-Chloro-3-methylaniline
98%
Sinónimos:
4-Chloro-m-toluidine
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
82-86 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(N)ccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
HIHCTGNZNHSZPP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloro-3-methylaniline is halogenated aniline. It undergoes diazotization reaction with fluoroboric acid to afford 4-chloro-3-tolylphosphonic acid and bis(4-chloro-3-tolyl)phosphinic acid.
Aplicación
4-Chloro-3-methylaniline may be used to synthesize:
- 4-chloro-3-tolylphosphonic acid
- bis(4-chloro-3-tolyl)phosphinic acid
- 4-chloro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
- N-(4-chloro-3-methylphenyl)succinamic acid
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
N-(4-Chloro-3-methylphenyl) succinamic acid.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 68(7), o2003-o2003 (2012)
Irreversible enzyme inhibitors. CLXXVIII. Active-site-directed irreversible inhibitors of dihydrofolate reductase derived from 1-(4-benzyloxy-3-chlorophenyl)-4, 6-diamino-1, 2-dihydro-2, 2-dimethyl-s-triazine with a terminal sulfonyl fluoride.
Journal of Medicinal Chemistry, 13(6), 1161-1165 (1970)
Problems of Orientation in Arylphosphonic Acids. I. 3-Chloro-4-tolylphosphonic Acid1.
The Journal of Organic Chemistry, 30(4), 1263-1265 (1965)
Dialkyl Esters of Acylphosphonic Acids1
The Journal of Organic Chemistry, 30(4), 1265-1267 (1965)
Fourier transform infrared and FT-Raman spectral analysis and ab initio calculations for 4-chloro-2-methylaniline and 4-chloro-3-methylaniline.
Journal of Molecular Structure, 892(1), 289-299 (2008)