528838
4-Isopropylanisole
97%
Sinónimos:
4-Methoxycumene
About This Item
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
densidad
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)9-4-6-10(11-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup