Merck
528285
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4-methoxyisophthalate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
93-97 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-9-5-4-7(10(12)15-2)6-8(9)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
VYLTWLWJTAJDSS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)