Merck
528234
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.534 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCOc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
Clave InChI
PDYCXUZHSKLETQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Ethoxybenzyl alcohol can be obtained from m-anisaldehyde.[1] It undergoes reduction in the presence of LiAlH4 and ether to afford 3-ethoxybenzyl alcohol.[2]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Flowers JL, et al.
Cracking the MCAT with CD-ROM, 868-868 (2004)
Ward OP.
Bioprocessing, 161-161 (2012)