528153
2,6-Dimethylnaphthalene
About This Item
Productos recomendados
bp
262 °C (lit.)
mp
106-110 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of BP Amoco