Merck
527777
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3C6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.515 (lit.)
bp
132-133 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13N/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8H,2-4H2,1H3
Clave InChI
KGZNJCXNPLUEQS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Butylbenzonitrile can be prepared from 4-(but-3-enyl)benzonitrile.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Baird MS, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 322-322 (2014)