527742
2-Cyanobenzoic acid
technical grade
Sinónimos:
o-Carboxybenzonitrile, NSC 193443
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
formulario
solid
mp
212 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Clave InChI
DTNSDCJFTHMDAK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- T-box riboswitch antiterminator RNA-binding oxazolidinone derivatives
- Benzoate modified β-cyclodextrin derivatives
- Pyrrolo[1,2-f]triazines for use as JAK2 inhibitors
Reactant involved in:
- Decarboxylation
- Decarboxylative halogenation
- Protodecarboxylation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable