527653
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
mp
68-71 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO3/c8-7-2-1-6(9(11)12)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
IFIOUOYJVOSTFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol can be prepared from 2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde.
Aplicación
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol may be used to synthesize 2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide and 5-amino-2-fluorobenzyl alcohol.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chemical & pharmaceutical bulletin, 64(6), 594-601 (2016-06-03)
Malaria is one of the most important tropical diseases; the use of amodiaquine as a current chemotherapy in the treatment of malaria has shown some problems such as hepatotoxicity and agranulocytosis. In this work we present the rational design, synthesis
4H-1-Benzopyrans by a tandem SN2-SNAr reaction.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 45(2), 547- 550 (2008)