Merck
526614
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(F)(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
172.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
30-33 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)c(C=O)c1Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)