Merck
526150
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,3-Dibenzyloxy-1-propanol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2O(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
272.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
actividad óptica
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.552 (lit.)
bp
153-156 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC[C@@H](COCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-11-17(20-13-16-9-5-2-6-10-16)14-19-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-/m0/s1
Clave InChI
FBDGHDWQYGJZQU-KRWDZBQOSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)