Merck
526061
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
97%
Sinónimos:
p-(Chlorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 202843
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2P(O)(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
262.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOP(=O)(Cc1ccc(Cl)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16ClO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clave InChI
BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of chromenone and chromene derivatives as anti-picornavirus capsid-binders
  • Preparation of wide band gap monomers and silafluorene copolymers with blue electroluminescence, as emitter layer in organic LEDs
  • Asymmetric synthesis of gamma-nitrophosphonates via Michael addition with nitroalkenes
  • Wittig-Horner reactions
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.