Merck
525987
Sigma-Aldrich
N,N,5-Trimethylfurfurylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
139.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
densidad
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)Cc1ccc(C)o1
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J W Kosh et al.
Pharmaceutical research, 6(8), 709-713 (1989-08-01)
Famotidine and selected H2-antagonists were evaluated with respect to toxicity and selected pharmacological activities. When administered intraperitoneally to mice at a dose equivalent to 10 times their respective H2-antagonist ED50 values, no deaths were observed. Similarly, no alteration in brain