Merck
525731
Sigma-Aldrich
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)3C6H2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
240.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
36-39 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1cc(CO)cc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-11-7-10(9-14)8-12(16-5-2)13(11)17-6-3/h7-8,14H,4-6,9H2,1-3H3
Clave InChI
BDLRHPZTSRLNOW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol is an organic building block useful in organic synthesis.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)