Merck
525588
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylindole
97%
Sinónimos:
2-Methylindol-5-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
153-157 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc2cc(N)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,10H2,1H3
Clave InChI
JQULCCZIXYRBSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Cytotoxic and antimitotic agents
  • Potential antimicrobial aminoketones
  • Inhibitors of monoamine oxidase (MAO)
  • Protein kinase c theta (PKCθ) inhibitors
  • Factor Xa inhibitors
  • Inhibitors of vascular endothelial growth factor type 2 (VEGFR-2)
  • Demethylasterriquinone B1receptor ligands
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile