525391
4-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
96%
About This Item
Análisis
96%
mp
37-42 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(Br)ccc1N=C=S
InChI
1S/C7H3BrFNS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Clave InChI
PWOPDCSAVIMSPX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles