525367
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
96%
About This Item
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
densidad
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1N=C=S
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter