525251
Dioctyl terephthalate
~80%
Sinónimos:
PA-6 Plasticizer adhesive, Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 217 °C)
Análisis
~80%
composición
Poly(2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol maleate), ~20%
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
400 °C (lit.)
mp
−48 °C
densidad
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
Clave InChI
RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
413.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
212 °C - closed cup