524905
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(−)-glycidyl ether
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H20O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
188.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-199 °C (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1CO1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73.89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)