524255
Diethyl (3-nitrophenylaminomethylene)malonate
99%
About This Item
Análisis
99%
mp
81-83 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)\C(=C/Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16N2O6/c1-3-21-13(17)12(14(18)22-4-2)9-15-10-6-5-7-11(8-10)16(19)20/h5-9,15H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
VNKXJOYRWHAQGB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable