Merck
524093
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H2F3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
127-132 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
Clave InChI
IWPDDRPLEKURGG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Contains varying amounts of anhydride.
Aplicación
Reactant for:
  • Synthesis of C-6 hydroxy tricyclic sulfone as a γ-secretase inhibitor via Suzuki coupling reaction
  • Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable