523526
2,3-Dichlorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
85-88 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
STVBVTWXWZMRPZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable