522996
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
258-261 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1nc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
Clave InChI
NXFQWRWXEYTOTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable