522961
Dinonylnaphthalenesulfonic acid solution
50 wt. % in heptane
Sinónimos:
DNNSA
About This Item
Productos recomendados
concentración
50 wt. % in heptane
índice de refracción
n20/D 1.465
bp
94-99 °C
solubilidad
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
densidad
0.852 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCc1ccc2cc(CCCCCCCCC)cc(c2c1)S(O)(=O)=O
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)