522546
1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone
97%
Sinónimos:
ARDP0006
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
225 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(c2C(=O)c3c(ccc(O)c3C(=O)c12)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N2O8/c17-7-3-1-5(15(21)22)9-11(7)14(20)12-8(18)4-2-6(16(23)24)10(12)13(9)19/h1-4,17-18H
Clave InChI
GJCHQJDEYFYWER-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)