Merck
522392
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) cyanide dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Co(CN)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
147.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
powder
cadena SMILES
O.O.N#C[Co]C#N
InChI
1S/2CN.Co.2H2O/c2*1-2;;;/h;;;2*1H2
Clave InChI
BQEYQDMFPKMUSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges