522228
1,2-Ethanediylbis(methylsilane)
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SiH2CH2CH2SiH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
densidad
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[SiH2]CC[SiH2]C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)