521981
N,N′,N′′-Trihexyldiethylenetriamine
99.99%
About This Item
Análisis
99.99%
bp
145 °C/0.04 mmHg (lit.)
densidad
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCNCCN(CCCCCC)CCNCCCCCC
InChI
1S/C22H49N3/c1-4-7-10-13-16-23-18-21-25(20-15-12-9-6-3)22-19-24-17-14-11-8-5-2/h23-24H,4-22H2,1-3H3
Clave InChI
QHVDQQBHZSMNAX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)