521701
4-Methylphthalimide
99%
About This Item
Análisis
99%
mp
196.5-199.5 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2C(=O)NC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10-8(6)11/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
Clave InChI
UKRUJPIJOJHCOB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable