521671
2,6-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.981 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cccc(F)c1C[Zn]Br
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
RTRBMULKDJEUPO-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup