521450
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(4-Methylnaphth-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-naphthalenylboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
mp
229-235 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(B(O)O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H11BO2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7,13-14H,1H3
Clave InChI
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Suzuki-Miyaura coupling
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)