520926
Cesium metavanadate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.9% trace metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: vanadium
impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
[Cs+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Cs.3O.V/q+1;;;-1;
Clave InChI
SZIZYHNGMIYCQE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)