520284
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
concentración
0.5 M in THF
impurezas
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
densidad
1.023 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)