519774
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11NHNH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
110-114 °C (lit.)
grupo funcional
hydrazine
cadena SMILES
Cl[H].NNC1CCCCC1
InChI
1S/C6H14N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h6,8H,1-5,7H2;1H
Clave InChI
JZRHODNPRNTXKO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
The Reaction of Ethyl Azodicarboxylate with Conjugated Dienes1.
Gillis BT and Beck PE.
The Journal of Organic Chemistry, 27(6), 1947-1951 (1962)
A variation of the Fischer indolization involving condensation of quinone monoketals and aliphatic hydrazines.
Jinzhu Zhang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1753-1757 (2013-01-04)
Phosphorescent Iridium (III) Complexes of Cyclometalated 5-Aryl-1H-1, 2, 4-Triazole Ligands: Structural, Computational, Spectroscopic, and Device Studies.
Dobbs KD, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(48), 27763-27771 (2014)