519367
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
34-38 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)S(Cl)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF6O2S/c9-18(16,17)6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
Clave InChI
BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges