Merck
519189
Sigma-Aldrich
Barium selenate(VI)
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BaSeO4
Número de CAS:
Peso molecular:
280.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
powder
mp
>350 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4Se/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
ZIGAPMSTBOKWRT-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C M Miller et al.
New Zealand veterinary journal, 63(4), 211-219 (2015-01-16)
To measure the magnitude and variability in production responses to anthelmintic treatments administered to adult ewes around lambing. Ewes carrying twin lambs, from sheep and beef farms (eight in Year 1 and six in Year 2) in the Wairarapa region